Learn More
Thermo Scientific™ Agar selectivo para Neisseria
Aísle y cultive las especies patógenas de Neisseria con una formulación especial que incluye una mezcla de peptona de digestiones enzimáticas de carne y plantas, almidón y tampones de fosfato.
Marca: Thermo Scientific™ PO5004A
15.76 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
Aísle y cultive especies patógenas de Neisseria con agar selectivo para Neisseria Thermo Scientific™, un medio especialmente formulado con una mezcla de peptona que incluye digestiones enzimáticas de carne y plantas y la presencia de almidón para garantizar que se absorben los metabolitos tóxicos producidos por Neisseria. También se incluyen tampones de fosfato para evitar los cambios de pH debido a la producción de aminas que podrían afectar a la supervivencia del organismo.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Probado de acuerdo con CEN ISO/TS 11133-2. La formulación de este medio cumple con la norma ISO 4833. | |
De 6 °C a 12 °C | |
Monoplaca de 90 mm | |
Agar | |
Embolsado en línea, una sola capa |
Marrón señales, opaco | |
Agar selectivo para Neisseria | |
Alemania | |
17 g ± 5 % | |
10/paq. |