Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher N
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
250 x 100 x 60 mm
220 x 240 x 140 mm
250 x 190 x 140 mm
390 x 290 x 240 mm
Tipo de recipiente:
Frasco
Recipiente
Tamaño de la unidad:
1 PCS
25 Kg
5 LT
5 litros
Descripción
- Basado en ácido fosfórico
- Neodisher N se usa para neutralizar residuos alcalinos en la desinfección de lavadoras
- Disponible en frascos o cartuchos.
- Tiene muy buenas propiedades de enjuagado.
- Adecuado para su uso con: instrumentos quirúrgicos, artículos de anestesia, recipientes, calzado quirúrgico, biberones y otros dispositivos médicos, así como con material de vidrio de laboratorio Sin surfactantesDosis de 2 a 4 ml/l
- Factor de valoración: 0.16
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Neodisher N |
| Formulario | Líquido |
| pH | Desde 2,2 hasta 1,8 |
| Esterilidad | No estéril |
| Composición | Ácido fosfórico, ácido cítrico |
| Concentración | De 1 a 4 ml/l |
| Tipo de recipiente | Recipiente |
| Densidad | 1,5 g/cm3 (20 °C) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 250 x 190 x 140 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Neutralización de cualquier residuo alcalino que quede en el material de vidrio de laboratorio o para el prelimpiado de ácidos |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- neodisher N
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: phosphoric acid, citric acid, anhydrous