Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher Z
Código de producto. p-8000886
Change view
Click to view available options
Tipo de recipiente:
Contenedor (alargado)
Contenedor (forma alta)
Tamaño de la unidad:
5 LT
5 litros
Código de producto. Tipo de recipiente unitSize
10140021 Contenedor (alargado) 5 litros
11748393 Contenedor (forma alta) 5 LT
2 options
Código de producto. 10140021
Marca: Dr.Weigert™ 420233
Edge
Neodisher Z: líquido de agente neutralizante ácido. Neutraliza añadiéndose al primer aclarado después del uso de un detergente alcalino durante el reprocesamiento automatizado. Sin surfactantes ni fosfatos.
  • Basado en ácido cítrico
  • Neodisher Z se usa para neutralizar residuos alcalinos en la desinfección de lavadoras
  • Sin fosfatos, ácido fosfórico, compuestos de nitrógeno y surfactantes
  • Dosis de 2 a 4 ml/l
  • Suave con los materiales
  • Material de vidrio de laboratorio en instalaciones médicas, industriales y de agua
Especificaciones
Tipo de producto Neodisher Z
Formulario Líquido
pH Desde 3 hasta 2,6
Esterilidad No estéril
Composición Ácido cítrico, 2-octil-2 H-isotiazol-3-uno
Concentración De 1 a 5 ml/l
Tipo de recipiente Contenedor (alargado)
Densidad 1,2 g/cm3 (20 °C)
Descripción 220 × 240 × 140 mm
filtradas por Con filtro
Para utilizar con (aplicación) Neutralización de cualquier residuo alcalino que quede en el material de vidrio de laboratorio
Volumen (métrico) 5 L
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • neodisher Z
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: citric acid, anhydrous