Learn More
Hidrato de dihidrochalcona y neohesperidina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15445219
Hidrato de dihidrochalcona y neohesperidina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445219
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 15445219
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62922.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Edulcorante artificial derivado de los cítricos
Neohesperidin dihydrochalcone hydrate, is a flavonoid sweetening agent with potent antioxidant activity. It is antioxidant agent. artificial sweetener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de dihidrochalcona y neohesperidina es un agente edulcorante flavonoide con potente actividad antioxidante. Es un agente antioxidante. Edulcorante artificial.
Solubilidad
Soluble en agua a 100 mm (con calor).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada – 20 °C. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20702-77-6
Fórmula molecular C28H36O15
Peso molecular (g/mol) 612.58
Número MDL MFCD00017711
Clave InChI ITVGXXMINPYUHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo neohesperidin dihydrochalcone, nhdc, neohesperidin dc, neohesperidin dhc, unii-3x476d83qv, ccris 4848, neosperidin dihydrochalcone, neohesperidine dihydrochalcone, 1-4-2-o-6-deoxy-alpha-l-mannopyranosyl-beta-d-glucopyranosyl oxy-2,6-dihydroxyphenyl-3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl propan-1-one, 1-4-2-o-6-deoxy-alpha-l-mannopyranosyl-beta-d-glucopyranosyl oxy-2,6-dihydroxyphenyl-3-3-hydroxy-4-methoxyphenylMostrar másMostrar menos
PubChem CID 30231
ChEBI CHEBI:83535
Nombre IUPAC 1-(4-{[4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl)oxy]oxan-2-yl]oxy}-2,6-dihydroxyphenyl)-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)propan-1-oneMostrar másMostrar menos
SMILES COC1=C(O)C=C(CCC(=O)C2=C(O)C=C(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3OC3OC(C)C(O)C(O)C3O)C=C2O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neohesperidin dihydrochalcone hydrate
Color Amarillo
Cantidad 1 g
Índice Merck 14,6452
Información de solubilidad Soluble in water to 100 mM (with heating).
Formula Weight (peso de la fórmula) 612.58 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo cristalino
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteY20J042 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/01/2024 Catalog NumberJ62922.03,J62922.14,J62922.06
Número de loteS27J033 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/10/2023 Catalog NumberJ62922.03,J62922.14,J62922.06
Número de loteS20J067 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/06/2023 Catalog NumberJ62922,J62922.03,J62922.14,J62922.06
Número de loteS19J001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/06/2023 Catalog NumberJ62922,J62922.03,J62922.14,J62922.06
Número de loteU07G052 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/08/2022 Catalog NumberJ62922.03,J62922.14,J62922.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hidrato de dihidrochalcona y neohesperidina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals >