Learn More
Sulfato de neomicina (polvo blanco), Fisher BioReagents
Código de producto. 10447773
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10447773 5 g Vidrio ámbar 5 g
10396933 25 g Vidrio ámbar 25 g
2 options
Código de producto. 10447773
Marca: Fisher BioReagents BP26695
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El sulfato de neomicina es un antibiótico y se utiliza en estudios de cultivo tisular. Puede actuar como inhibidor de la biosíntesis de proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1405-10-3
Fórmula molecular C23H48N6O17S
Peso molecular (g/mol) 712.72
Número MDL MFCD29905465
Clave InChI OIXVKQDWLFHVGR-DJUBFIBWNA-N
Sinónimo Neobiotic
PubChem CID 124080932
SMILES OS(O)(=O)=O.NCC1OC(O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@H](OC3C(O)C(N)CC(N)C3OC3OC(CN)C(O)C(O)C3N)[C@@H]2O)C(N)C(O)C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neomycin Sulfate
Tipo Neomycin Sulfate
Forma física Sólido
pH 6.8
Pérdida por secado < 8 %
Envase Vidrio ámbar
Potencia > 650 μg/ml
Color Blanco
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo > 98.5 %
Índice Merck 15, 6539
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-5-Amino-2-(aminometil)-6-[(1R,2R,3S,4R,6R)-4,6-diamino-2-[(2R,3S,4R,5S)-4-[(2S,3R,4S,5R,6S)-3-amino-6-(aminometil)-4,5-dihidroxioxan-2-il]oxi-3-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-3-hidroxiciclohexil]oxioxano-3,4-diol; ácido sulfúrico
Formula Weight (peso de la fórmula) 614.65
Porcentaje de pureza > 98.5 %
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Neomycin Sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.