Learn More
Invitrogen™ Neon™ NxT Electroporation System 100-μL Kit with 1-Channel Tubes
The Neon NxT Electroporation System 100-μL Kit is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System.
780.00€ - 2355.00€
Especificaciones
Tipo de célula | Stem Cells, Primary Cells, Hard-to-Transfect Cells |
---|---|
Formato | Electroporation Pipette Tip |
Transfection Technique | Electroporación |
Para utilizar con (equipo) | Neon™ NxT Electroporation System |
Para utilizar con (aplicación) | Transfección |
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17809444
|
Invitrogen™
N10025 |
25 x 2 Reactions | N/A | ||||||
18035331
|
Invitrogen™
N10025 |
25 x 2 Reactions |
802.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17819444
|
Invitrogen™
N10096 |
96 x 2 Reactions | N/A | ||||||
18015341
|
Invitrogen™
N10096 |
96 x 2 Reactions |
2355.00€
paquete de 96 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Neon NxT Electroporation System 100-μL Kit with 1-Channel Tubes is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System (Cat. Nos. NEON1S, NEON1SK, NEON18S, NEON18SK). Use this kit for transfection volumes of 100 μL, containing 5 x 105–2 x 106 adherent cells or 1 x 106–5 x 106 suspension cells. Cells that have been transfected using the included 100-μL Neon NxT tips are then ready to be washed and plated into a multi-well culture dish.
Especificaciones
Stem Cells, Primary Cells, Hard-to-Transfect Cells | |
Electroporación | |
Transfección | |
100 μL |
Electroporation Pipette Tip | |
Neon™ NxT Electroporation System | |
Pipette Tip |