Learn More
Invitrogen™ Neon™ NxT Electroporation System Starter Pack
The Neon NxT Electroporation System Starter Kit with 1-Channel Pipette contains a Neon NxT Electroporation System with 1-channel pipette and pipette station as well as 192-reaction kits (10-μLL and 100-μLL sample sizes) to get you started in a convenient and cost-effective manner.
14140.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Transfection
Tipo de producto Neon™ NxT Electroporation System Starter Pack
Tensión 100/240 VAC
Pantalla Color Touchscreen
Cantidad Each
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Tipo de producto Garantía Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Garantía Precio Cantidad y disponibilidad  
17897694
Ver documentos
Invitrogen™
NEON1SK
Neon™ NxT Electroporation System Starter Pack 1-year Standard Warranty
14140.00€
cada uno
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Transfection
100/240 VAC
Each
Touchscreen
Neon™ NxT Electroporation System Starter Pack
Color Touchscreen
270 W
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Invitrogen™ Neon™ NxT Electroporation System Starter Pack