Learn More
Invitrogen™ Pipeta del sistema de transfección Neon™
Pipeta del sistema de transfección Neon™
Marca:  Invitrogen™ MPP100
Código de producto. 10575614
Descripción
Descripción
La pipeta del sistema de transfección Neon™ se ha diseñado específicamente para su uso con el dispositivo (MPK5000) del sistema de transfección Neon™. Cada dispositivo (MPK5000) ya viene con una pipeta. La pipeta también se vende por separado para los laboratorios que necesiten pipetas adicionales o sustituir la pipeta existente.
Para obtener más información sobre el producto, haga clic aquí
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
La pipeta del sistema de transfección Neon™ viene con 1 pipeta. Consulte el manual del usuario del sistema de transfección Neon™ para obtener instrucciones sobre el protocolo. Para uso a temperatura ambiente en condiciones normales de laboratorio.
Neón™
Sistema de transfección Neon™
2x10^4 - 6 x10^8 células; varía según el tipo de célula
Kits de purificación de ácidos nucleicos de grado de transfección, vectores de ARNip, vectores de ADN
Punta de pipeta de electroporación
1 each
Temperatura ambiente
Sistema de transfección Neon™
Videos
  • Invitrogen Neon transfection system: 24 well optimisation
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Invitrogen Neon transfection system: 24 well optimisation
    SDS
    Documentos Certificados
    Ver productos accesorios
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    Invitrogen™ Pipeta del sistema de transfección Neon™ > 1 unidad