Learn More
Invitrogen™ Tubos de transfección Neon™
Los tubos de transfección Neon™ se han diseñado específicamente para su uso con el dispositivo (MPK5000) del sistema de transfección Neon™.
Marca:  Invitrogen™ MPT100
Código de producto. 11578826
  • 644.00€ / paquete de 100
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Cada kit del sistema de transfección Neon™ (MPK1096 y MPK10096) ya viene con 20 tubos de electroporación. El paquete adicional de 100 tubos se ofrece para aquellos laboratorios que deseen utilizar tubos únicos por reacción, dependiendo de su configuración experimental.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Los tubos de transfección Neon™ vienen en un paquete de 100 tubos. Consulte el manual del usuario del sistema de transfección Neon™ para obtener instrucciones sobre el protocolo. Para uso a temperatura ambiente en condiciones normales de laboratorio.
ARN, ADN
Transfección
Tubo de transfección
2x10^4 - 6 x10^8 células; varía según el tipo de célula
Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces
Sistema de transfección Neon™
Neón™
1 paq.
Temperatura ambiente
Sistema de transfección Neon™
Certificados
Ver productos accesorios