Learn More
Alcohol neopentílico, 99 % Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10520712
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-84-3
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00004682
Clave InChI KPSSIOMAKSHJJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo neopentyl alcohol, 2,2-dimethyl-1-propanol, 2,2-dimethylpropanol, tert-butylcarbinol, 1-propanol, 2,2-dimethyl, tert-butyl carbinol, neopentanol, neopentylalcohol, neoamyl alcohol, 2,2-dimethylpropyl alcohol
PubChem CID 6404
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropan-1-ol
SMILES CC(C)(C)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neopentyl alcohol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 52°C to 53°C
Color Incolora
Densidad 0.8100g/mL
Punto de ebullición 113°C to 114°C
Temperatura de inflamación 37°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CCH2OH
Cantidad 50 g
Beilstein 01, 406
Índice Merck 15, 6542
Gravedad específica 0.81
Información de solubilidad Solubility in water: 3.5% (25 c)
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino ceroso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Neopentyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.