Learn More
Neopentilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15254208 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
Código de producto. 15254208
Marca: Thermo Scientific Acros 173690250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5813-64-9 | C5H13N | 87.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5813-64-9
Fórmula molecular C5H13N
Peso molecular (g/mol) 87.17
Número MDL MFCD00008134
Clave InChI XDIAMRVROCPPBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo neopentylamine, 2,2-dimethylpropylamine, 1-propanamine, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-1-propylamine, 1-amino-2,2-dimethylpropane, neo-c5h11nh2, 2,2-dimethyl-1-propylamin, neo-pentylamine, neopentyl amine, 2,2-dimethylpropanamine
PubChem CID 79882
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropan-1-amina
SMILES CC(C)(C)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neopentylamine
Densidad 0.7400g/mL
Punto de ebullición 79.0°C to 82.0°C
Temperatura de inflamación −13°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula lineal (CH3)3CCH2NH2
Índice de refracción 1.403
Cantidad 25 mL
Beilstein 04,188
Gravedad específica 0.74
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.16
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Neopentylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.