missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neopentilbenceno, +97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11459773
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

It is used in the preparation of α-Disulfones by Cobalt(III) Oxidation.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Se utiliza en la preparación de α-Disulfonas por oxidación de Cobalto(III).

Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.

Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger de fuentes de ignición. Mantener lejos de cargas electrostáticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1007-26-7
Fórmula molecular C11H16
Peso molecular (g/mol) 148.249
Número MDL MFCD00038279
Clave InChI CJGXJKVMUHXVHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo neopentylbenzene, benzene, 2,2-dimethylpropyl, neopentyl benzene, benzene, neopentyl, 2,2-dimethyl-1-propyl benzene, unii-7mhd03e509, 2,2-dimethylpropyl benzene, 1-neopentylbenzene, acmc-1bs8x
PubChem CID 13877
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropilbenceno
SMILES CC(C)(C)CC1=CC=CC=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Neopentylbenzene
Densidad 0.859
Punto de ebullición 184°C to 185°C
Temperatura de inflamación 50°C (122°F)
Índice de refracción 1.488
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 2037544
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.25
Porcentaje de pureza ≥97%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'