Learn More
SHOWA™ Neoprene-Coated Heat Resistant Gloves - 14 in.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Descripción
- Guantes resistentes al calor diseñados para soportar temperaturas de hasta 260 °C
- El revestimiento de superficie de neopreno texturizado mejora la sensibilidad táctil
- Los guantes impermeables mantienen las manos protegidas en entornos húmedos o grasientos
- Fáciles de poner y quitar en caso de emergencia
- Se puede lavar a máquina
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 21 CFR 170-199 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420: 2003 + A1 2009 |
Estructura | Cortado y cosido |
Coating Material | Neopreno |
Color | Negro |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Tamaño | Pequeño |
Temperatura máx. (imperial) | 500 °F |
Temperature (Metric) Max | 260 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Mantenimiento de automoción, panaderías, fundición, ingeniería, mecánica y estampado metálico |