Learn More
Euro Protection™ Guante de neopreno
Click to view available options
Tamaño:
2XL, 11
L, 9
M, 8
Pequeño, 7
XL, 10
Descripción
- Negro
- Interior revestido de algodón
- Patrón de agarre
Especificaciones
Especificaciones
Color | Negro |
Acabado exterior | Patrón de agarre |
Material | Policloropreno, Caucho |
Tipo de producto | Guantes de neopreno |
Tamaño | Pequeño, 7 |
Grosor (métrico) | 0,7 mm |
Revestimiento | Interior revestido de algodón |
Cantidad | Paquete de 10 |
Longitud (métrico) | 310 mm |