Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Guantes de neopreno
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
- Se utiliza para cajas de guantes con puertos para guantes de 8 pulg
- Requiere anillos de sujeción para mantener los guantes en su lugar
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Guantes con cubremangas |
| Color | Negro |
| Material | Neopreno unido |
| Tipo de producto | Guantes |
| Tamaño | Pequeño |
| Para utilizar con (equipo) | Cajas de guantes con puertos de 8 pulg |
| Cantidad | 2/pack |