Learn More
KARTELL Manguera de neopreno
Neoprene Hose is ideal for normal laboratory use.
Marca:  KARTELL 0388300
Código de producto. 10207111
  • 213.00€ / 10 metros
Fecha estimada de envío: 07-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • For normal laboratory use.
  • Resistant to acids and solvents, benzole and similar excluded.
  • Available in different sizes from Kartell code 038800 to 0388300
  • Temperature: -35°C to +85°C
  • SH. A 65 ± 5
  • MATERIAL: NEOPRENE RUBBER
Especificaciones
Especificaciones
Neoprene Hose
0.39 in.
Norprene
32.81 ft.
Resistant to Acids and Solvents
Black
Not Autoclavable
10 mm
0.5 in., 14 mm
10 m
Non-sterile