Learn More
Dr.Weigert™ Neosel
Código de producto. 11758393
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11758393 5 kg 1 PCS
1 options
Código de producto. 11758393
Marca: Dr.Weigert™ 600012
Edge
Neosel: la sal regeneradora está especialmente formulada para obtener una salmuera. Para lavavajillas profesionales y domésticos.
  • Sal regeneradora
  • Neosel se utiliza para la desinfección de lavavajillas y lavadoras con un descalcificador de agua integrado
  • Pureza muy alta
  • Comprimida mecánicamente
  • Granulometría de 1 a 3 mm
  • Cloruro sódico recristalizado obtenido por evaporación al vacío
Especificaciones
Tipo de producto Sal regeneradora
Formulario Cristalino
Esterilidad No estéril
Composición Cloruro sódico
Tipo de recipiente Cestillo
Densidad De 1,100 a 1,300 kg/m3
Descripción 150 x 230 mm
Volumen (métrico) 5 kg