Descripción
- Revestimiento interior de poliuretano para facilitar la colocación
- Las puntas de los dedos texturizadas proporcionan un agarre seguro
- Puño con reborde para una sujeción segura
- Color verde
- Altamente resistentes a ácidos, bases y alcoholes
- Resistencia a las salpicaduras de productos químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Verde |
| Laboratory/Cleanroom Use | Sí |
| Latex Free | Yes |
| Material | Neopreno |
| Tipo de producto | Guantes |
| Tamaño | 7 |
| Grosor (imperial) | 0.0051 in. |
| Grosor (métrico) | 0,13mm |
| Estilo de puño de los guantes | Con reborde enrollado |
| Mostrar más |