Learn More
Ansell™ Guantes de neopreno verde brillante NeoTouch™ serie 25-101
Código de producto. 11771573 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño unitSize
11771573 9 paquete de 100
11781573 10 paquete de 100
11761573 8 paquete de 100
11722125 7 paquete de 100
4 options
Código de producto. 11771573
Marca: Ansell™ 25101090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con una formulación sin látex, los guantes NeoTouch™ son adecuados para la prevención de alergias de tipo I. Al no tener polvo, también limitan el riesgo de dermatitis para el usuario. Ofrecen una excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes.
  • Revestimiento interior de poliuretano para facilitar la colocación
  • Las puntas de los dedos texturizadas proporcionan un agarre seguro
  • Puño con reborde para una sujeción segura
  • Color verde
  • Altamente resistentes a ácidos, bases y alcoholes
  • Resistencia a las salpicaduras de productos químicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Industrial
Color Verde
Laboratory/Cleanroom Use Sí
Latex Free Yes
Material Neopreno
Tipo de producto Guantes
Tamaño 9
Grosor (imperial) 0.0051 in.
Grosor (métrico) 0,13mm
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Material de revestimiento Polímero
Cantidad 100 par
Resistente a Ácidos, bases y alcoholes
Serie 25-101
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 240 mm