Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de inmersión de neopreno negro Neox™
Protege contra una amplia variedad de aceites, ácidos, sustancias cáusticas, alcoholes y una multitud de disolventes. La cómoda forma anatómica del guante se adapta al contorno de la mano en reposo. Mejora la movilidad y reduce la fatiga de las manos.
Marca:  Ansell Edmont™ 9928100
Código de producto. 12629801
  • 516.00€ / 12 pares
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Revestimiento de neopreno de primera calidad.
  • Buena resistencia a todos los peligros mecánicos.
  • Manopla especial con aislamiento Hi-Lo y forro de algodón acolchado, para su uso a bajas y altas temperaturas.
  • Permite la manipulación intermitente en líquidos calientes de hasta 180 °C y temperaturas bajas de hasta – 25 °C
  • La cómoda forma anatómica del guante se adapta al contorno de la mano en reposo.
  • Mejora la movilidad y reduce la fatiga de las manos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Neopreno
Neopreno
Guantes de inmersión
180 °C
Tejido de punto de algodón
1 par
09-928
Norma de CATEGORÍA III, EN 374, EN 388: 3121, ANSI, FDA 21 CFR 177.2600
Neopreno
09-928
Manopla
Palma totalmente recubierta
Excelentes productos químicos de amplio espectro