Learn More
Nerol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10649594
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-25-2
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Número MDL MFCD00063204
Clave InChI GLZPCOQZEFWAFX-YFHOEESVSA-N
Sinónimo nerol, cis-geraniol, neryl alcohol, z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, z-geraniol, 2z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2,6-octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, 2z, nerol natural, cis-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, z-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol
PubChem CID 643820
ChEBI CHEBI:29452
Nombre IUPAC (2Z)-3,7-dimetilocta-2,6-dien-1-ol
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C/CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nerol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8750g/mL
Punto de ebullición 225°C to 227°C
Temperatura de inflamación 100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CCH(CH2)2C(CH3)CHCH2OH
Índice de refracción 1.4720 to 1.479
Cantidad 500 mL
Beilstein 01, IV, 2276
Índice Merck 15, 6560
Gravedad específica 0.875
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in absolute alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido