Learn More
Afora™ Tubo Nessler
Compare color and turbidity between solutions using Afora™ Nessler Tubes.
Marca: Afora™ V63290
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Comparación de color y turbidez
- Diseño alto o corto
Especificaciones
100 mL | |
Paquete de 1 |