Learn More
Afora™ Tubo Nessler
Compare color and turbidity between solutions using Afora™ Nessler Tubes.
Marca:  Afora™ 6482
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12078902
  • 47.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Comparación de color y turbidez
  • Diseño alto o corto
Especificaciones
Especificaciones
100 mL
Paquete de 1