Learn More
Afora™ Tubo Nessler
Compare color and turbidity between solutions using Afora™ Nessler Tubes.
Marca:  Afora™ 6483
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12098902
  • 64.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Comparación de color y turbidez
  • Diseño alto o corto
Especificaciones
Especificaciones
De 50 a 100 ml
Paquete de 1