Learn More
Lovibond Tintometer™ Comparador Nessleriser
Código de producto. 13101671
Click to view available options
Descripción:
Kit de actualización Nessleriser 2250
Nessleriser 2150
Nessleriser 2250
Incluye:
Par de tubos Nessler, 250 mm con émbolos
Soporte
Soporte, unidad de iluminación diurna y par de tubos Nessler, 113 mm con émbolos
Soporte, unidad de iluminación diurna y par de tubos Nessler, 250 mm con émbolos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13101671
Marca: Lovibond Tintometer™ 172040
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El comparador Lovibond Tintometer™ Nessleriser está diseñado para la correspondencia cromática de muestras de color pálido en las que se recomienda una longitud de trayectoria larga para obtener resultados precisos.
  • Comparador de color/colorímetro
  • Utiliza disco comparador estándar
  • Determina las concentraciones químicas en las soluciones
  • Opciones disponibles:
    • Longitud del tubo (250 mm/113 mm)
    • Iluminación (unidad de iluminación o luz ambiental)
    • Émbolos antimenisco de vidrio DB 420
Especificaciones
Descripción Nessleriser 2250
Incluye Soporte, unidad de iluminación diurna y par de tubos Nessler, 250 mm con émbolos
Tipo Comparator