Learn More
Lovibond Tintometer™ Comparador Nessleriser
Click to view available options
Descripción:
Kit de actualización Nessleriser 2250
Nessleriser 2150
Nessleriser 2250
Incluye:
Par de tubos Nessler, 250 mm con émbolos
Soporte
Soporte, unidad de iluminación diurna y par de tubos Nessler, 113 mm con émbolos
Soporte, unidad de iluminación diurna y par de tubos Nessler, 250 mm con émbolos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El comparador Lovibond Tintometer™ Nessleriser está diseñado para la correspondencia cromática de muestras de color pálido en las que se recomienda una longitud de trayectoria larga para obtener resultados precisos.
- Comparador de color/colorímetro
- Utiliza disco comparador estándar
- Determina las concentraciones químicas en las soluciones
- Opciones disponibles:
- Longitud del tubo (250 mm/113 mm)
- Iluminación (unidad de iluminación o luz ambiental)
- Émbolos antimenisco de vidrio DB 420
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Nessleriser 2150 |
| Incluye | Soporte, unidad de iluminación diurna y par de tubos Nessler, 113 mm con émbolos |
| Tipo | Comparator |