missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Neuregulin-1/NRG1 Antibody (NRG1/2710), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08715PCP
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Neuregulin-1/NRG1 Monoclonal antibody specifically detects Neuregulin-1/NRG1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Especificaciones
| Neuregulin-1/NRG1 | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| ARIA, GGF2, GGFglial growth factor, HGLneu differentiation factor, HRG, HRG1, HRGAneuregulin 1 type IV beta 1a, MST131, MSTP131, NDFheregulin, alpha (45kD, ERBB2 p185-activator), neuregulin 1, neuregulin 1 type IV beta 3, pro-neuregulin-1, membrane-bound isoform, pro-NRG1, sensory and motor neuron derived factor, SMDF | |
| Recombinant fragment of human Neuregulin-1/NRG1 protein (around aa 21-242) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q02297) | |
| 0.1 mL | |
| Biologically Active Proteins, Chromatin Research, Glia Markers, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Oligodendrocyte Cell Markers, Signal Transduction | |
| 3084 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| NRG1/2710 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido