missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Neurofilament Mouse, Clone: RT-97 + NR-4, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: EnquireBio MSM2-1201-P1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Neurofilament | |
Cytoplasmic | |
RT-97 + NR-4 | |
Unconjugated | |
NP_066554 | |
Mouse | |
ent light polypeptide, Neurofilament protein, light chain, Neurofilament subunit NF-L, Neurofilament triplet L protein, NF-L, NF68, anti-NEFH antibody, anti-Neurofilament H antibody, anti-Neurofilament Heavy Polypeptide 2kDa antibody, anti- | |
Protein A/G Purified | |
RUO | |
4744 | |
IgG |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry | |
Monoclonal | |
200μg/mL | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide | |
NEFH and NEFL | |
Triton-X 100 insoluble proteins of rat brain (RT-97); Neurofilaments from porcine spinal cord (NR-4) | |
Cerebellum, Neuroblastoma | |
100 μg | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido