Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter serie 700 Neuros™ con aguja extraíble
Una primicia en la industria, la Neuros dispensa con precisión de 50 nl a 100 μl de líquido a través de una aguja ultrafina protegida por un manguito con diseño personalizado. La Neuros minimiza el daño en el lugar de la inyección al aumentar la rigidez de la aguja y dispensar un microvolumen de líquido en una ubicación exacta.
733.00€ - 826.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Calibre de aguja | 33 G |
Diámetro interior (imperial) | 0,014 in |
Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,004 in |
Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,108 mm |
Código de producto | Marca | Número de punta de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Número de punta de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12831293
|
Hamilton™
65460-02 |
3 |
826.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15719418
|
Hamilton™
65460-03 |
4 |
733.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- La rigidez de la aguja mejora la precisión de la ruta de inserción
- El daño tisular mínimo reduce la variabilidad de la inyección
- La reducción de la pérdida de muestras ahorra dinero y materiales
- La aguja de calibre fino crea puntos de inyección más pequeños
- Es compatible con la mayoría de las bombas de infusión y los soportes estereotáxicos, por lo que la integración en los procesos existentes es fácil
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
0,014 in | |
0,108 mm | |
0,260 in | |
6,6 mm | |
Inyecciones para animales controladas | |
137,9 bar (2000 psig) | |
115°C | |
5 μl |
33 G | |
0,004 in | |
0,008 in | |
0,343 mm | |
0,210 mm | |
Microliter | |
239 °F | |
50 °F |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Hamilton™ Jeringas Microliter serie 700 Neuros™ con aguja extraíble