Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight serie 1700 Neuros™ con aguja extraíble
Una primicia en la industria, la Neuros dispensa con precisión de 50 nl a 100 μl de líquido a través de una aguja ultrafina protegida por un manguito con diseño personalizado. La Neuros minimiza el daño en el lugar de la inyección al aumentar la rigidez de la aguja y dispensar un microvolumen de líquido en una ubicación exacta.
Marca:  Hamilton™ 65460-15
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12585438
  • 389.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • La rigidez de la aguja mejora la precisión de la ruta de inserción
  • El daño tisular mínimo reduce la variabilidad de la inyección
  • La reducción de la pérdida de muestras ahorra dinero y materiales
  • La aguja de calibre fino crea puntos de inyección más pequeños
  • Es compatible con la mayoría de las bombas de infusión y los soportes estereotáxicos, por lo que la integración en los procesos existentes es fácil
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Hamilton™ Jeringas Gastight serie 1700 Neuros™ con aguja extraíble > Modelo: 1705 RN, número de punta de aguja: 3; Volumen: 50 μl