Learn More
Hamilton™ Neuros™ 1700 Series Gas Tight Syringes with Removable Needle
An industry first, the Neuros accurately dispenses 50nL to 100μL of liquid through an ultrafine needle protected by a custom-designed sleeve. The Neuros minimizes injection site damage by increasing needle rigidity and delivering a microvolume of liquid to an exact location.
Marca:  Hamilton™ 65460-05
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13511650
  • 533.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • La rigidez de la aguja mejora la precisión de la ruta de inserción
  • El daño tisular mínimo reduce la variabilidad de la inyección
  • La reducción de la pérdida de muestras ahorra dinero y materiales
  • La aguja de calibre fino crea puntos de inyección más pequeños
  • Es compatible con la mayoría de las bombas de infusión y los soportes estereotáxicos, por lo que la integración en los procesos existentes es fácil
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
33 G
0,004 in
0,008 in
0,460 mm
0,210 mm
Adaptador Neuros™, dos manguitos de aguja ajustables (uno con tope ciego y otro sin)
1 pulg
estanco a los gases
239 °F
50 °F
3
Unidad
Punta roma extraíble
Vidrio de borosilicato, Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (émbolo), PTFE (punta)
0,018 in
0,108 mm
0,260 in
6,60 mm
Inyecciones para animales controladas
1 in
0 a 20 mm
68,9 bar (1000 psig)
115°C
1701 RN
10 °C
10 μl
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers