Learn More
Contec™ NeutraKlean
Contec NeutraKlean es un detergente suave y poco espumante diseñado para la limpieza de salas limpias en el ámbito biosanitario.
Marca: Contec™ FBC103NK
75.00 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.90000kg
Descripción
Con un pH entre 6,5 y 8,0, Contec NeutraKlean es ideal para llevar a cabo la limpieza de bajo nivel necesaria después del mantenimiento y para eliminar los residuos de desinfectantes y la suciedad en general. El uso de un surfactante/detergente ayuda a romper la unión de partículas y suciedad a una superficie y permite que se eliminen con mayor facilidad.
El producto se filtra por 0,2 μm, se llena con flujo de aire de grado A y se envasa en sala limpia de grado B. Listo para su uso, el producto está disponible como un pulverizador de 1 l o en un frasco con tapón y un recipiente con tapón de 5 l para áreas más grandes. El pulverizador de 1 l está equipado con un sistema de protección de bolsa dentro de frasco que evita que el contenido del frasco se contamine durante el uso.
El producto filtrado se suministra en bolsas dobles para facilitar la transferencia del producto a una sala limpia farmacéutica. Las bolsas de rotura lineal son fáciles de abrir aunque se usan guantes.
Características y ventajas
- El pH neutro lo hace adecuado para su uso en todas las áreas de la sala limpia, ya que no daña las superficies
- Filtrado a 0,2 micrómetros bajo flujo de aire de grado A en una sala limpia de grado C, lo que garantiza que el producto no contiene contaminación ni partículas
- La acción detergente poco espumante es idónea para usar en suelos, paredes y superficies de trabajo
- El bajo nivel de surfactante genera pocos residuos, que se pueden eliminar fácilmente
- El mecanismo de pulverización se puede ajustar en chorro o rocío y proporciona una buena cobertura de la superficie
- El sistema de protección con pulverizador y bolsa dentro de frasco evita que el contenido del frasco resulte contaminado mientras se usa
- Los frascos se pueden vaciar completamente, por lo que no se desperdicia producto y no es necesario desechar el producto sobrante durante la vida útil del mismo
- Envase en bolsa doble con rotura lineal para que sea fácil de abrir incluso con guantes
- El recipiente con tapón es ideal para áreas más grandes
Especificaciones
Detergente neutro con agua purificada | |
1 L |