Learn More
Contec™ Detergente con agua purificada NeutraKlean™
BIOPHARMA
Código de producto. p-7083191 Tienda Contec Productos
Click to view available options
Tipo de recipiente:
Frasco con tapón
Frasco de pulverización
Cantidad:
2 paq.
6 x 1 L
6/Paq.
Tamaño de la unidad:
2 botellas
6 botellas
paquete de 6
Código de producto. 15507171
Marca: Contec™ SBC503NK
Diseñadas para la limpieza de salas limpias en el ámbito biosanitario.
  • Detergente suave, no espumante
  • Se puede aplicar directamente sobre la superficie, proporcionando una cobertura uniforme
  • Filtrado en 0,22 micrómetros bajo flujo de aire de grado A.
  • Elimina físicamente los contaminantes
  • Suficiente actividad esporicida para áreas de grado A / B
  • Baja concentración de residuos, permite suprimir la etapa de eliminación de residuos con alcohol o agua.
  • Sometido a radiación gamma
  • Tamaño de gota grande
  • Facilita la desinfección por transferencia en aisladores y RABS
  • El mismo grado que cuando se utiliza peróxido de hidrógeno vaporizado
  • Bolsa triple o doble en envase con rotura lineal
  • No corrosivo
Aplicaciones:
  • Eficaz contra bacterias, hongos, mohos, levaduras y esporas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Detergente con agua purificada
Formulario Líquido
pH Desde 6 hasta 8
Esterilidad Estéril
Aspecto Incolora
Color Claro
Composición Peróxido de hidrógeno y agua purificada (EP)
Concentración Óxido de amina al 0,3 % en agua purificada (EP)
Tipo de recipiente Frasco con tapón
Desechables Uso limitado
filtradas por Con filtro
Inflamable No
Para utilizar con (aplicación) Esteriliza contra bacterias, hongos, mohos, levaduras y esporas
Cantidad 2 paq.
Volumen (métrico) 5 L