Learn More
Contec™ NeutraKlean™ Detergent with Purified Water, Non-sterile
Contec™ NeutraKlean is a gentle and low-foaming detergent designed for the cleaning of life science cleanrooms. Ideal for the low level cleaning required after maintenance and to remove disinfectant residues and general soil.
Marca: Contec™ FBT103NK
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El pH neutro lo hace adecuado para su uso en todas las áreas de la sala limpia, ya que no daña las superficies.
- Filtrado a 0,2 micrómetros bajo flujo de aire de grado A en una sala limpia de grado C, lo que garantiza que el producto no contiene contaminación ni partículas
- La acción detergente poco espumante es idónea para usar en suelos, paredes y superficies de trabajo
- El bajo nivel de surfactante genera pocos residuos, que se pueden eliminar fácilmente
- El mecanismo de pulverización se puede ajustar en chorro o rocío y proporciona una buena cobertura de la superficie
- El sistema de protección con pulverizador y bolsa dentro de frasco evita que el contenido del frasco resulte contaminado mientras se usa
- Los frascos se pueden vaciar completamente, por lo que no se desperdicia producto y no es necesario desechar el producto sobrante durante la vida útil del mismo
Especificaciones
Detergente NeutraKlean | |
6 to 8 | |
No estéril | |
Not Autoclavable | |
Fluid | |
Limited-use | |
No | |
1 L |
Liquid Spray | |
Unscented | |
Incolora | |
Clear | |
Frasco de pulverización | |
Con filtro | |
6/Paq. |