Learn More
Contec™ NeutraKlean™ Detergent with Purified Water, Non-sterile
Contec™ NeutraKlean is a gentle and low-foaming detergent designed for the cleaning of life science cleanrooms. Ideal for the low level cleaning required after maintenance and to remove disinfectant residues and general soil.
Marca:  Contec™ FBC503NK
83.60 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 10.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15813157
  • 113.00€ / 2 botellas
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sin contaminación ni partículas, filtrado a 0,22 μm en flujo de aire de grado A o en sala limpia de grado C.
  • Acción detergente poco espumante
  • Bajo nivel de surfactante
  • Envase en bolsa doble con rotura lineal
Especificaciones
Especificaciones
Detergente NeutraKlean
Unscented
Colorless
Clear
Capped Bottle
0,22 μm
2 x 5 L
Liquid
No estéril
Not Autoclavable
Óxido de amina al 0,3 % en agua purificada (EP)
Limited-use
Para la limpieza de salas limpias en el ámbito biosanitario
5 L