Learn More
Syngene™ Conjunto de pantalla de campo neutro para sistemas G:BOX
Conjunto de pantalla de campo neutro de Syngene™ para su uso con los sistemas G.BOX que incluyen una pantalla azul y una pantalla mate.
Marca: Syngene™ GX-NFS
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Corrige cualquier iluminación irregular mediante la adquisición de una imagen de referencia de campo neutro con la misma intensidad de iluminación que el experimento
- Para su uso con transiluminadores e iluminación Epi-UV
Especificaciones
Sistemas G:BOX | |
1 pantalla azul y 1 pantalla mate | |
335 x 330 x 15 mm |