Learn More
Smeg™ Neutralizadores de ácido líquido
Consiga excelentes resultados de lavado y optimice la desinfección térmica de instrumentos de laboratorio con estos detergentes. Los neutralizadores de ácido líquido Smegg™ están especialmente diseñados para garantizar una limpieza eficiente y optimizar la eficacia de la fase de desinfección térmica final.
175.00€ - 278.00€
Especificaciones
Tipo de recipiente Recipiente
Cantidad 1 unidad
Volumen (métrico) 5 L
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
11995634
Ver documentos
Smeg™
ACIDGLC2
Acidglass C2
175.00€
5 litros
11985634
Ver documentos
Smeg™
ACIDGLP2
Acidglass P2
278.00€
5 litros
Descripción
Descripción
  • Agente neutralizador líquido ácido
  • Para material de vidrio de laboratorio
  • Lata de 5 litros
ACIDGLASS P2: neutralizador de ácido fosfórico orgánico
  • pH 2,5
  • Campo de aplicación: Química general, química inorgánica y química de la gasolina
  • Contenedor de 5 l, 4,4 x 10-3-6,6 x 10-3 gal/l/2-3 ml/l
ACIDGLASS C2: neutralizador de ácido orgánico débil
  • pH 2,4
  • Campo de aplicación: Universal, análisis ambiental
  • Contenedor de 1,1 gal/5 litros, 2,2 x 10-3,4.4 x 10-3 gal/l/1-2 ml/l
Especificaciones
Especificaciones
Recipiente
1 unidad
5 L
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • ACIDGLASS C2
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Smeg™ Neutralizadores de ácido líquido