Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo ácido, puro
Catalog Number 10583361
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
2611-82-7
C20H11N2Na3O10S3
604.46
MFCD00004084
IVNZBWNBYXERPK-DZGBHZPSSA-K
Acid Red 18, C.I. 16255, Cochineal Red A
131851859
ácido (8Z)-7-oxo-8-[(4-sulfonaftalen-1-il)hidrazinilideno]naftaleno-1,3-disulfonico; sodio
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=C4C=CC=CC4=C(C=C3)S([O-])(=O)=O)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
2611-82-7
C20H11N2Na3O10S3
604.46
MFCD00004084
IVNZBWNBYXERPK-DZGBHZPSSA-K
Acid Red 18, C.I. 16255, Cochineal Red A
131851859
ácido (8Z)-7-oxo-8-[(4-sulfonaftalen-1-il)hidrazinilideno]naftaleno-1,3-disulfonico; sodio
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=C4C=CC=CC4=C(C=C3)S([O-])(=O)=O)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material New Coccine
Contenido de tinte 75% min.
Beilstein 16, I, 306
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 604.46
Pérdida por secado 10% max. (135°C, 6 hrs)
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Color Burdeos a marrón
Cantidad 25 g
Forma física Polvo