Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad New York
Ligero y cómodo con la pala de textil tejido y la punta protectora de nanocompuesto de carbono. Ideal para lugares de trabajo donde la seguridad y la comodidad duradera son las principales prioridades. El cordón integrado evita los puntos de presión de los ganchos y los ojales, y el forro Hydro-Tec™ proporciona una transpiración óptima.
112.36€ - 129.32€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Gris, Negro |
Diseñar | New York |
Material de revestimiento | Hydro-Tec™ antibacteriano |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15928431
|
Emma Safety Footwear
MM43264739 |
39 |
112.36€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15938431
|
Emma Safety Footwear
MM43264740 |
40 |
112.36€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15948431
|
Emma Safety Footwear
MM43264741 |
41 |
112.36€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15958431
|
Emma Safety Footwear
MM43264742 |
42 |
112.36€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15968431
|
Emma Safety Footwear
MM43264743 |
43 |
112.36€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15978431
|
Emma Safety Footwear
MM43264744 |
44 |
129.32€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15988431
|
Emma Safety Footwear
MM43264745 |
45 |
112.36€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15998431
|
Emma Safety Footwear
MM43264746 |
46 |
112.36€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15908441
|
Emma Safety Footwear
MM43264747 |
47 |
112.36€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- S1P-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones secas.
- Tejido de punto
- Revestimiento de poliuretano
- Hydro-Tec™ Antibacteriano
- Sin metales
- Forro sin cromo
- Certificación ESD
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Gris, Negro | |
Hydro-Tec™ antibacteriano | |
Compuesto |
Cordones | |
New York | |
Textil |