missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Newcastle Disease Virus (NDV) Antibody (9F7), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18704251 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18704251 0.2 mL 0.20 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18704251

Marca: Novus Biologicals NB11059912IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Newcastle Disease Virus (NDV) Monoclonal antibody specifically detects Newcastle Disease Virus (NDV) in Virus samples. It is validated for Western Blot, Haemagglutination, Sandwich ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Newcastle Disease Virus (NDV)
Aplicaciones Western Blot, Hemagglutination Assay, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 9F7
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen NDV
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with Newcastle disease virus (La-sota strain).
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.