Learn More
NFE2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | NFE2 |
---|---|
Concentración | 0.23 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16867933
|
Proteintech
11089-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16857933
|
Proteintech
11089-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This is a rabbit polyclonal antibody raised against full-length NFE2 of human origin.
Component of the NF-E2 complex essential for regulating erythroid and megakaryocytic maturation and differentiation. Binds to the hypersensitive site 2 (HS2) of the beta-globin control region (LCR). This subunit (NFE2) recognizes the TCAT/C sequence of the AP-1-like core palindrome present in a number of erythroid and megakaryocytic gene promoters. Requires MAFK or other small MAF proteins for binding to the NF-E2 motif. May play a role in all aspects of hemoglobin production from globin and heme synthesis to procurement of iron.Especificaciones
NFE2 | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q16621 | |
4778 | |
NFE2 Fusion Protein Ag1570 | |
Primary | |
-20°C | |
NFE2 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Leucine zipper protein NF E2, NF E2, NFE2, p45, p45 NF E2 | |
NFE2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |