missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ NFE2L2 (Human) Recombinant Protein
Human NFE2L2 full-length ORF ( NP_006155.2, 1 a.a. - 605 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca: Abnova™ H00004780-P01.10ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sequence: MMDLELPPPGLPSQQDMDLIDILWRQDIDLGVSREVFDFSQRRKEYELEKQKKLEKERQEQLQKEQEKAFFAQLQLDEETGEFLPIQPAQHIQSETSGSANYSQVAHIPKSDALYFDDCMQLLAQTFPFVDDNEVSSATFQSLVPDIPGHIESPVFIATNQAQSPETSVAQVAPVDLDGMQQDIEQVWEELLSIPELQCLNIENDKLVETTMVPSPEAKLTEVDNYHFYSSIPSMEKEVGNCSPHFLNAFEDSFSSILSTEDPNQLTVNSLNSDATVNTDFGDEFYSAFIAEPSISNSMPSPATLSHSLSELLNGPIDVSDLSLCKAFNQNHPESTAEFNDSDSGISLNTSPSVASPEHSVESSSYGDTLLGLSDSEVEELDSAPGSVKQNGPKTPVHSSGDMVQPLSPSQGQSTHVHDAQCENTPEKELPVSPGHRKTPFTKDKHSSRLEAHLTRDELRAKALHIPFPVEKIINLPVVDFNEMMSKEQFNEAQLALIRDIRRRGKNKVAAQNCRKRKLENIVELEQDLDHLKDEKEKLLKEKGENDKSLHLLKKQLSTLYLEVFSMLRDEDGKPYSPSEYSLQQTRDGNVFLVPKSKKPDVKKN
Especificaciones
NP_006155.2 | |
nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2 | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
NFE2L2 | |
GST |
4780 | |
Wheat germ expression system | |
10 μg | |
NRF2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Abnova™ NFE2L2 (Human) Recombinant Protein > Quantity: 10 μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido