missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NG2/MCSP Antibody (7.1), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18605363 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18605363 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18605363

Marca: Novus Biologicals FAB25851P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NG2/MCSP Monoclonal antibody specifically detects NG2/MCSP in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NG2/MCSP
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 7.1
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen chondroitin sulfate proteoglycan 4, chondroitin sulfate proteoglycan 4 (melanoma-associated), EC 3.6.3, HMW-MAA, MCSPChondroitin sulfate proteoglycan NG2, MCSPGMelanoma chondroitin sulfate proteoglycan, MEL-CSPG, MSK16Melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan, NG2EC 2.7.8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human transformed stromal cells
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1464
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.