Learn More
NHE1/SLC9A1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
221.00€ - 305.00€
Especificaciones
Antígeno | NHE1/SLC9A1 |
---|---|
Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18634882
|
Novus Biologicals
NBP2-97304-100ul |
100 μg |
305.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18650315
|
Novus Biologicals
NBP2-97304-50ul |
50 μg |
221.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
NHE1/SLC9A1 Polyclonal antibody specifically detects NHE1/SLC9A1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
NHE1/SLC9A1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Neuroscience | |
PBS (pH 7.0) | |
6548 | |
IgG | |
Antigen and protein A Affinity-purified |
Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 | |
Polyclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human | |
APNH1, APNHFLJ42224, Na(+)/H(+) antiporter, amiloride-sensitive, Na(+)/H(+) exchanger 1, Na+/H+, amiloride sensitive), Na-Li countertransporter, NHE-1, NHE1Na+/H+ antiporter, amiloride-sensitive, sodium/hydrogen exchanger 1, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), isoform 1 (antiporter, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 1, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 1 (antiporter, Solute carrier family 9 member 1 | |
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NHE1/SLC9A1 fragment. | |
Primary | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
NHE1/SLC9A1 Antibody, Novus Biologicals™