Learn More
Thermo Scientific™ NHS-Fluoresceína (éster succinimidílico de 5/6-carboxifluoresceína), isómero mixto
Derivados activados del colorante fluorescente verde fluorescente para etiquetar anticuerpos, proteínas y otras moléculas para la obtención de imágenes por fluorescencia (excitación 494; emisión 518).
110.00€ - 694.00€
Especificaciones
Descripción | NHS-fluoresceína Pierce |
---|---|
Tipo de producto | NHS-Fluoresceína |
Solubilidad | DMF (dimetilformamida) |
Contenido y almacenamiento | Almacenar a 20 °C, proteger de la luz. |
Reactividad química | Amina |
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10280534
|
Thermo Scientific™
46409 |
NHS-fluoresceína Pierce | 1 g |
694.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10698664
|
Thermo Scientific™
46410 |
NHS-fluoresceína Pierce | 100 mg |
110.00€
100 miligramos |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Los reactivos y kits de etiquetado de FITC y fluoresceína Thermo Scientific™ son derivados de alto rendimiento del colorante de fluoresceína, activados para un etiquetado fácil y fiable de anticuerpos, proteínas y otras moléculas para su uso como sondas fluorescentes.
Los colorantes de fluoresceína se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, como microscopia de fluorescencia, citometría de flujo y ensayos basados en inmunofluorescencia como Western blotting y ELISA. La FITC y la NHS-fluoresceína reaccionan a grupos amino primarios en proteínas, péptidos y otras biomoléculas, mientras que la fluoresceína-5-maleimida y la 5-IAF reaccionan con sulfhidrilos libres en residuos de cisteína. La mayoría de los derivados de la fluoresceína son mezclas de isómeros con grupos reactivos conectados en las posiciones 5- y 6- del anillo inferior. Las propiedades de estos isómeros son indistinguibles en términos de espectros de excitación y emisión, y para aplicaciones de proteínas no hay necesidad de aislar un isómero específico. El isómero único se utiliza en técnicas de separación de alta resolución como secuenciación y electroforesis capilar.Características destacadas:
- Etiquetado específico de aminas: el éster de NHS o isotiocianato etiqueta eficazmente los anticuerpos y otras proteínas purificadas en las aminas primarias (cadenas laterales de lisina). Procedimiento optimizado: el protocolo estándar da como resultado anticuerpos con excelente relación colorante-proteína para una actividad y fluorescencia óptimas. Flúores de un solo uso: no es necesario pesar pequeñas cantidades de polvo; los kits contienen viales de reactivo un solo uso. Purificación eficaz: los kits incluyen resina de purificación y columnas de centrifugación fáciles de usar, lo que garantiza una eliminación rápida y eficaz del colorante no reaccionado y una excelente recuperación de proteínas.
Especificaciones
NHS-fluoresceína Pierce | |
DMF (dimetilformamida) | |
Amina | |
FITC (fluoresceína) | |
Pierce™ | |
494 |
NHS-Fluoresceína | |
Almacenar a 20 °C, proteger de la luz. | |
Éster activo, succinimidilo éster, éster NHS | |
Colorantes clásicos | |
518 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.