Learn More
Microspec™ Asas de alambre de nicromio
Código de producto. 15782165
Change view
Click to view available options
Volumen:
1 μl
2 μl
3 μl
4 μl
5 μl
10 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Volumen unitSize
15782165 2 μl paquete de 25
15702175 3 μl paquete de 25
15712175 5 μl paquete de 25
15722175 10 μl paquete de 25
15772165 1 μl paquete de 25
15792165 4 μl paquete de 25
6 options
Código de producto. 15782165
Marca: Microspec™ S2
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utilizan para aplicaciones bacteriológicas y microbiológicas y pruebas de ignición.
  • Se utilizan para aplicaciones bacteriológicas y otras aplicaciones microbiológicas y pruebas de ignición.
  • Enrollado firmemente
  • Cambio fácil
  • Asas de alambre
  • Alambre de nicromio
Especificaciones
Desechables No
Volumen 2 μl
Diameter (English) Inside 0,163 in
Diameter (Metric) Inside 4,15 mm
Longitud (imperial) 3,54/3,94 pulg
Longitud (métrico) Entre 90 y 100 mm
Material Cable de cromo níquel
Esterilidad No estéril
Color Plata
Tipo de producto Producto de inoculación
Incluye 25 asas de alambre en un vial
Cantidad 25
Tipo de empaquetado Vial de plástico
Calibrado