Learn More
Nickel Electro™ Nickel 201 Dish Lids
Nickel Electro™ Nickel 201 Dish Lids are made to resist corrosive enviroments, which make it useful for maintaining product purity.
Marca: Nickel Electro™ 545
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- 99,6% pureza de níquel
- Sin grietas
- Alta conductividad térmica y eléctrica
- Bajo contenido de gas
- Baja presión de vapor
- Ideal para crisoles de laboratorio capaces de resistir las atmósferas oxidantes del horno hasta 1100°C
Especificaciones
Níquel | |
Tapa para platos | |
75 mm |