Learn More
Nickel Electro™ Nickel 201 Laboratory Dishes
Nickel Electro™ Nickel 201 Laboratory Dishes are made to resist corrosive enviroments, which make it useful for maintaining product purity.
Marca: Nickel Electro™ 504
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- 99,6% pureza de níquel
- Sin grietas
- Alta conductividad térmica y eléctrica
- Bajo contenido de gas
- Baja presión de vapor
- Ideal para crisoles de laboratorio capaces de resistir las atmósferas oxidantes del horno hasta 1100°C
Especificaciones
Plano | |
Níquel | |
Placa de evaporación | |
19 mm |
73 ml | |
Redondo | |
Brillo | |
70 mm |
Título del producto
Nickel Electro™ Nickel 201 Laboratory Dishes > Capacidad: 73 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido