Learn More
Níquel, 99,9 %, (base de trazas metálicas), polvo, malla -325, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nickel |
| Color | Marrón-gris |
| Nombre de nota | 99.9%, -325 mesh |
| Punto de fusión | 1455.0°C |
| Punto de ebullición | 2730.0°C |
| % mín. CAS | 99.85 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Densidad | 8.9 |
| Cantidad | 100 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Mostrar más |