Learn More
Níquel, solución estándar de AAS, Specpure™, Ni 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nickel, AAS standard solution |
Concentración | Ni in 5% HNO3 |
Nombre de nota | Ni 1000μg/mL |
Cantidad | 100 mL |
Color | Incolora |
Número UN | UN3264 |
Grado | Specpure™ |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Nickel, AAS standard solution, Specpure, Ni 1000µg/ml
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid, Nickel(II) nitrate, hexahydrate